Learn More
1-phényl-1,2,3-butanétrione 2-oxime, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11383946 1 g 1g
11393946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17073.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 6797-44-0 | C10H9NO3 | 191.186 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6797-44-0
Formule moléculaire C10H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 191.186
Numéro MDL MFCD00466576
Clé InChI JVPIIQSFMRUIAP-PKNBQFBNSA-N
Synonyme 1-phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime, 1,2,3-butanetrione, 1-phenyl-, 2-oxime, 1-phenylbutane-1,2,3-trione 2-oxime, 2-hydroxyimino-1-phenylbutane-1,3-dione, 3-isonitrosobenzoylacetone, 2-hydroxyimino-1-phenyl-1,3-butanedione, 2e-1-phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime #, 2z-2-n-hydroxyimino-1-phenylbutane-1,3-dione
CID PubChem 9576558
Nom IUPAC (2E)-2-hydroxyimino-1-phénylbutane-1,3-dione
SMILES CC(=O)C(=NO)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime
Point de fusion 128°C to 130°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 1946580
Poids de la formule 191.19
Pourcentage de pureté ≥98%