Learn More
1-phényl-1,2,3-butanétrione 2-oxime, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime |
| Point de fusion | 128°C to 130°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1946580 |
| Poids de la formule | 191.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |