Learn More
1-phényl-1,2-propanedione-2-oxime, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10726803 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10726803 10 g Flacon en verre 10g
10551841 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10726803 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205020100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.90€
    29.65€ / 10g
    Économisez 4.25€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 119-51-7 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-51-7
Formule moléculaire C9H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 163.18
Numéro MDL MFCD00002115
Clé InChI YPINLRNGSGGJJT-JXMROGBWSA-N
Synonyme 1-phenyl-1,2-propanedione-2-oxime, 2-hydroxyimino propiophenone, isonitrosopropiophenone, 2-hydroxyiminopropiophenone, 2-hydroxyimino-1-phenylpropan-1-one, propiophenone, isonitroso, 2-isonitrosopropiophenone, alpha-oximinopropiophenone, 1-phenyl-1,2-propanedione 2-oxime, .alpha.-oximinopropiophenone
CID PubChem 9566063
Nom IUPAC (2E)-2-hydroxyimino-1-phénylpropan-1-one
SMILES C\C(=N/O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1, 2-propanedione-2-oxime
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 111.0°C to 115.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COC(=NOH)CH3
Quantité 10 g
Beilstein 07, III, 3464
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.3g/L (20°C)
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Crystals