Learn More
1-Phényl-1-[4-(1-pipéridinyl)phényl]-2-propyn-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15460646 5 g 5g
15470646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15460646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53435.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 214746-69-7 | C20H21NO | 291.394 g/mol
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Phényl-1-[4-(1-pipéridinyl)phényl]-2-propyn-1-ol est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 214746-69-7
Formule moléculaire C20H21NO
Poids moléculaire (g/mol) 291.394
Numéro MDL MFCD17677347
Clé InChI AIBIEAJBGHJQJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-1-4-1-piperidinyl phenyl-2-propyn-1-ol, 1-phenyl-1-4-piperidin-1-yl phenyl prop-2-yn-1-ol, 1-phenyl-1-4-piperidinophenyl prop-2-yn-1-ol, 1-4-piperidinophenyl-1-phenyl-2-propyne-1-ol
CID PubChem 15536835
Nom IUPAC 1-phényl-1-(4-pipéridine-1-ylphényl)prop-2-yn-1-ol
SMILES C#CC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C=C2)N3CCCCC3)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol
Point de fusion 142°C to 144°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 291.39
Pourcentage de pureté 97%