Learn More
Acide 1-phényl-1-cyclohexanecarboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid |
| Note relative au nom | 95% |
| % min. CAS | 94.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 119°C to 124°C |
| Couleur | Beige à marron |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C6H5C6H10CO2H |
| Show More |