Learn More
1-phényl-1-cyclohexène 95 %, Acros Organics
Code produit 10255130 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10255130 5 g Flacon en verre 5g
10356630 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10255130 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130450050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 771-98-2
Formule moléculaire C12H14
Poids moléculaire (g/mol) 158.24
Numéro MDL MFCD00001542
Clé InChI WCMSFBRREKZZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-1-cyclohexene, 1-phenylcyclohexene, 1-phenylcyclohex-1-ene, benzene, 1-cyclohexen-1-yl, phenylcyclohexene, cyclohexenylbenzene, benzene, cyclohexenyl, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1'-biphenyl, cyclohexene, 1-phenyl, trans-1-phenylcyclohexene
CID PubChem 13043
Nom IUPAC Cyclohexène-1-ylbenzène
SMILES C1CCC(=CC1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1-cyclohexene
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -11°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 251°C to 253°C
Point d’éclair 103°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C6H9
Indice de réfraction 1.5680 to 1.57
Quantité 5 g
Beilstein 05, II, 419
Gravité spécifique 0.99
Poids de la formule 158.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide