Learn More
1-phényl-1-cyclopropanecarbonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10184280 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10184280 50 g Flacon en verre -
10174280 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10184280 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170590500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 935-44-4 | C10H9N | 143.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 935-44-4
Formule moléculaire C10H9N
Poids moléculaire (g/mol) 143.19
Numéro MDL MFCD00001270
Clé InChI ZHFURHRJUWYDKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylcyclopropanecarbonitrile, 1-phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile, cyclopropanecarbonitrile, 1-phenyl, 1-cyano-1-phenylcyclopropane, 1-phenyl-cyclopropanecarbonitrile, 1-phenylcyclopropyl cyanide, phenylcyclopropanenitrile, 1-phenylcyclopropanenitrile, phenylcyclopropanecarbonitrile, 1-phenylcyclopropane carbonitrile
CID PubChem 70288
Nom IUPAC 1-phénylcyclopropane-1-carbonitrile
SMILES N#CC1(CC1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 133.0°C to 137.0°C (30.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C3H4CN
Indice de réfraction 1.5370 to 1.5400
Quantité 50 g
Gravité spécifique 1
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.