Learn More
Acide 1-phényl-1-cyclopropanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10367540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10367540 50 g Flacon en verre 50g
10307500 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10367540 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170680500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6120-95-2 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6120-95-2
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00001288
Clé InChI IWWCCNVRNHTGLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenyl-cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylicacid, pubchem15554, acmc-1b2kn, phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclopropanecarboxlic acid, 1-phenylcyclo-propanecarboxylic acid
CID PubChem 80206
Nom IUPAC 1-acide phénylcyclopropane-1-carboxylique
SMILES C1CC1(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 84°C to 87°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C3H4CO2H
Quantité 50 g
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux, poudre cristalline ou morceaux