Learn More
1-phényl-1-hexyn-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450248 25 g 25g
15440248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15450248 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H53437.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1817-51-2 | C12H14O | 174.243 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1817-51-2
Formule moléculaire C12H14O
Poids moléculaire (g/mol) 174.243
Numéro MDL MFCD00046687
Clé InChI HGUIQUVFOYTZNC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-1-hexyn-3-ol, 1-phenyl-1-hexyne-3-ol, 1-hexyn-3-ol, 1-phenyl
CID PubChem 582987
Nom IUPAC 1-phénylhex-1-yn-3-ol
SMILES CCCC(C#CC1=CC=CC=C1)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1-hexyn-3-ol
Densité 0.949
Point d’éclair 110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.549
Quantité 25 g
Poids de la formule 174.24
Pourcentage de pureté 97%