Learn More
1-phényl-1-propyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442427 10 g 10g
11434150 5 g 5g
11452427 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14272.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 673-32-5 | C9H8 | 116.163 g/mol
1-Phenyl-1-propyne is used as a intermediate for phrama industry and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-phényl-1-propyne est utilisé comme intermédiaire pour l’industrie pharmaceutique et la recherche chimique.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C).
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 673-32-5
Formule moléculaire C9H8
Poids moléculaire (g/mol) 116.163
Numéro MDL MFCD00009272
Clé InChI GHUURDQYRGVEHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-1-propyne, prop-1-yn-1-ylbenzene, benzene, 1-propynyl, methylphenylacetylene, 2-propynylbenzene, 1-phenylpropyne, 1-phenylpropyne-1, unii-448376bfqc, prop-1-ynyl-benzene, 1-methyl-2-phenylacetylene
CID PubChem 69601
Nom IUPAC Prop-1-ynylbenzène
SMILES CC#CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1-propyne
Densité 0.933
Point d’ébullition 183°C to 185°C
Point d’éclair 62°C (143°F)
Indice de réfraction 1.564
Quantité 10 g
Beilstein 1071474
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water (0.26g/L) (25°C).
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%