Learn More
Dichlorhydrate de 1-Phényl-1-pyridine-2-ylméthanamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10252392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10252392 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10059231 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10252392 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB10358CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 59575-91-6
Formule moléculaire C12H13ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 220.70
Numéro MDL MFCD00102147
Clé InChI GVGSFONXPJCBIS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme phenyl pyridin-2-yl methanamine hydrochloride, 1-phenyl-1-pyridin-2-ylmethanamine hydrochloride, phenyl 2-pyridyl methylamine hydrochloride, phenyl-2-pyridylmethylamine, chloride, phenyl 2-pyridyl methanamine hydrochloride, phenyl pyridin-2-yl methylamine hydrochloride, alpha-pyridin-2-yl benzylamine hydrochloride, phenyl 2-pyridyl methylamine dihydrochloride, 1-phenyl-1-pyridin-2-yl methanamine hydrochloride
CID PubChem 2775257
Nom IUPAC phényl(pyridine-2-yl)méthanamine;chlorhydrate
SMILES Cl.NC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1-pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 257.16
Pourcentage de pureté 95%