Learn More
1-phényle-1H-imidazole-2-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-phenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 172.19 |
| Pourcentage de pureté | 97% |