Learn More
1-phényl-1H-pyrazole-4-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430529 250 mg 250mg
15420529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15430529 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63695.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 54605-72-0 | C10H8N2O | 172.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54605-72-0
Formule moléculaire C10H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 172.19
Numéro MDL MFCD02179568
Clé InChI PHVRLPFVPVKYOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, pubchem13271, acmc-1awxu, phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-phenyl
CID PubChem 952089
Nom IUPAC 1-phénylpyrazole-4-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=CN(N=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Point de fusion 84°C to 88°C
Couleur Jaune
Quantité 250 mg
Sensibilité Light and moisture sensitive
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide