Learn More
Acide 1-phényle-1H-pyrazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10324192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10324192 250 mg Flacon en verre ambré -
10160782 1 g Flacon en verre ambré 1g
10310494 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10324192 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC24501CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1133-77-3
Formule moléculaire C10H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.19
Numéro MDL MFCD00463580
Clé InChI FLYDUXCFCARXHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-phenyl, 5-carboxy-1h-pyrazol-1-yl benzene
CID PubChem 237056
Nom IUPAC Acide 2-phénylpyrazole-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=NN1C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 188.19
Pourcentage de pureté 97%