Learn More
1-Phényl-1H-tétrazole-5-thiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490513 25 g 25g
11400523 100 g 100g
11410523 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490513 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12656.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 86-93-1 | C7H6N4S | 178.21 g/mol
1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol is an effective inhibitor of aluminum corrosion in 1M HCl solution. 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol was used in the synthesis of oxacyclic building blocks via highly stereoselective radical cyclization and olefin metathesis reactions. It was also used in the synthesis of metalated tetradecyl sulfone. It is also used in the spectrophotometric determination of Pt and Bi.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-phényl-1H-tétrazole-5-thiol : inhibiteur efficace de la corrosion de l’aluminium dans la solution de HCl 1M. -phényl-H-tétrazole--thiol : utilisé dans la synthèse de blocs de construction oxacycliques via réactions de cyclisation de radicaux hautement stéréosélectives et de métathèse d’oléfines. Sert également à la synthèse de sulfone tétradécyl métallée. Aussi employé dans la détermination spectrophotométrique de Pt et Bi.
Solubilité
Soluble dans 5 % d’éthanol, d’eau (en partie), d’acétone, de chloroforme et de méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-93-1
Formule moléculaire C7H6N4S
Poids moléculaire (g/mol) 178.21
Numéro MDL MFCD00003129
Clé InChI GGZHVNZHFYCSEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-phenyltetrazole-5-thiol, 1-phenyl-5-mercaptotetrazole, 5-mercapto-1-phenyltetrazole, 1-phenyltetrazoline-5-thione, mercaptophenyltetrazole, phenylmercaptotetrazole, 1-phenyl-5-tetrazolethione, 5-mercapto-1-phenyltetrazol, 1-phenyltetrazole-thiol
CID PubChem 690730
ChEBI CHEBI:79916
SMILES S=C1N=NNN1C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
Point de fusion ∼145°C (decomposition)
Point d’éclair 138°C (280°F)
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 139068
Informations sur la solubilité Soluble in 5% ethanol,water (partly),acetone,chloroform,and methanol.
Nom IUPAC 1-phényl-2H-tétrazole-5-thione
Poids de la formule 178.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Crystals or Powder or Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol