Learn More
1-Phényl-1H-tétrazole-5-thiol, TRC
Code produit 30415481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415481 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30415481 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP33701050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
CAS 86-93-1
Formule moléculaire C7H6N4S
Quantité 50 g
Synonyme 1,2-Dihydro-1-phenyl-5H-tetrazole-5-thione, 1-Phenyl-1,2,3,4-tetrazole-5-thiol, (1-Phenyltetrazol-5-yl)mercaptan, 1-Phenyl-1,2-tetrazoline-5-thione, 1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol, 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thione, 1-Phenyl-2-tetrazoline-5-thione, 1-Phenyl-2H-tetrazole-5-thione, 1-Phenyl-4,5-dihydrotetrazole-5-thione, 1-Phenyl-5-mercapto-1,2,3,4-tetrazole, 1-Phenyl-5-mercapto-1H-tetrazole, 1-Phenyl-5-mercaptotetrazole, 1-Phenyl-5-tetrazolethione, 1-Phenyl-5-thio-1,2,3,4-tetrazole, 1-Phenyl-5-thioxo-4,5-dihydrotetrazole, 1-Phenyltetrazole-5-thiol, 1-Phenyltetrazoline-5-thione, 5-Mercapto-1-phenyl-1,2,3,4-tetrazole, 5-Mercapto-1-phenyl-1H-tetrazole, 5-Mercapto-1-phenyltetrazole, 5-Sulfanyl-1-phenyl-1H-tetrazole, Mercaptophenyltetrazole, NSC 24018, NSC 44916, NSC 67819
Formule InChI InChI=1S/C7H6N4S/c12-7-8-9-10-11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,10,12)
SMILES Sc1nnnn1c2ccccc2
Nom IUPAC 1-phényltétrazole-5-thiol
Poids moléculaire (g/mol) 178.21
Poids de la formule 178.0313