Learn More
1-Phényl-1H-tétrazole-5-thiol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol |
| CAS | 86-93-1 |
| Formule moléculaire | C7H6N4S |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1,2-Dihydro-1-phenyl-5H-tetrazole-5-thione, 1-Phenyl-1,2,3,4-tetrazole-5-thiol, (1-Phenyltetrazol-5-yl)mercaptan, 1-Phenyl-1,2-tetrazoline-5-thione, 1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol, 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thione, 1-Phenyl-2-tetrazoline-5-thione, 1-Phenyl-2H-tetrazole-5-thione, 1-Phenyl-4,5-dihydrotetrazole-5-thione, 1-Phenyl-5-mercapto-1,2,3,4-tetrazole, 1-Phenyl-5-mercapto-1H-tetrazole, 1-Phenyl-5-mercaptotetrazole, 1-Phenyl-5-tetrazolethione, 1-Phenyl-5-thio-1,2,3,4-tetrazole, 1-Phenyl-5-thioxo-4,5-dihydrotetrazole, 1-Phenyltetrazole-5-thiol, 1-Phenyltetrazoline-5-thione, 5-Mercapto-1-phenyl-1,2,3,4-tetrazole, 5-Mercapto-1-phenyl-1H-tetrazole, 5-Mercapto-1-phenyltetrazole, 5-Sulfanyl-1-phenyl-1H-tetrazole, Mercaptophenyltetrazole, NSC 24018, NSC 44916, NSC 67819 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6N4S/c12-7-8-9-10-11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,10,12) |
| SMILES | Sc1nnnn1c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 1-phényltétrazole-5-thiol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.21 |
| Poids de la formule | 178.0313 |