Learn More
1-phényl-2-propyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357486 5 g 5g
11347486 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357486 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09549.06
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4187-87-5 | C9H8O | 132.162 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4187-87-5
Formule moléculaire C9H8O
Poids moléculaire (g/mol) 132.162
Numéro MDL MFCD00021860
Clé InChI UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-2-propyn-1-ol, 1-phenylpropargyl alcohol, ethynylphenylcarbinol, phenylethynylcarbinol, 2-propyn-1-ol, 1-phenyl, benzyl alcohol, .alpha.-ethynyl, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl, alpha-ethynylbenzyl alcohol, alpha-ethynylbenzenemethanol, alpha-phenylpropargyl alcohol
CID PubChem 20155
Nom IUPAC 1-phénylprop-2-yn-1-ol
SMILES C#CC(C1=CC=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Point de fusion 26°C to 30°C
Densité 1.087
Point d’ébullition 231°C to 233°C
Point d’éclair 99°C (210°F)
Indice de réfraction 1.55
Quantité 5 g
Beilstein 742365
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 98%