Learn More
1-Phényl-2-propyn-1-ol, TRC
Code produit 30424398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424398 250 mg 250mg
30418411 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30424398 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP336418250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
CAS 4187-87-5
Formule moléculaire C9H8O
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H
SMILES OC(C#C)c1ccccc1
Nom IUPAC 1-phénylprop-2-yn-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 132.15
Poids de la formule 132.0575