Learn More
1-phényl-2-thiourée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10616792 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10616792 5 g Flacon en verre 5g
10107703 25 g Flacon en verre 25g
10036383 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10616792 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 207250050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-85-5 | C7H8N2S | 152.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-85-5
Formule moléculaire C7H8N2S
Poids moléculaire (g/mol) 152.22
Numéro MDL MFCD00004933
Clé InChI FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-phenylthiourea, 1-phenylthiourea, 1-phenyl-2-thiourea, phenylthiocarbamide, thiourea, phenyl, phenyl-2-thiourea, fenylthiomocovina, urea, 1-phenyl-2-thio, rcra waste number p093, phenyl-thiourea
CID PubChem 676454
ChEBI CHEBI:46261
Nom IUPAC Phénylthiourée
SMILES NC(=S)NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-2-thiourea
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 148°C to 150°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5NHCSNH2
Quantité 5 g
Beilstein 12, 388
Merck Index 15, 7424
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,aq.ether,naoh,ethanol
Poids de la formule 152.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline