Learn More
1-Phényl-3,4-dihydro-isoquinoline, TRC
Code produit 30415364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30415364 250 mg
30416519 1 g
30421668 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30415364 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP229440250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52250-50-7
Formule moléculaire C15H13N
Poids moléculaire (g/mol) 207.27
Synonyme 3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline, 1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline
Nom IUPAC 1-phényl-3,4-dihydroisoquinoline
SMILES C1Cc2ccccc2C(=N1)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-3,4-dihydro-isoquinoline
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H13N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9H,10-11H2
Poids de la formule 207.1048