Learn More
1-Phényl-3,4-dihydro-isoquinoline, TRC
Code produit 30421668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30421668 500 mg
30415364 250 mg
30416519 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30421668 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP229440500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52250-50-7
Formule moléculaire C15H13N
Poids moléculaire (g/mol) 207.27
Synonyme 3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline, 1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline
Nom IUPAC 1-phényl-3,4-dihydroisoquinoline
SMILES C1Cc2ccccc2C(=N1)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-3,4-dihydro-isoquinoline
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H13N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9H,10-11H2
Poids de la formule 207.1048