Learn More
1-Phenyl-3-pyrazolidinone 97%, ACROS Organics™
Code produit 10627512 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Plastic bottle
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10627512 100 g Plastic bottle 100g
10617322 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10627512 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155981000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 92-43-3
Formule moléculaire C9H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 162.192
Numéro MDL MFCD00003094
Clé InChI CMCWWLVWPDLCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenidone, 1-phenyl-3-pyrazolidone, fenidon, 1-phenyl-3-pyrazolidinone, 3-pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-3-oxopyrazolidine, 2-pyrazolin-3-ol, 1-phenyl, pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-pyrazolidin-3-one, unii-h0u5612p6k
CID PubChem 7090
Nom IUPAC 1-phenylpyrazolidin-3-one
SMILES C1CN(NC1=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 119°C to 123°C
Couleur Beige à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Plastic bottle
Quantité 100 g
Beilstein 24, 2
Merck Index 15, 7419
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.