Learn More
1-Phenyl-3-pyrazolidinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460003 50 g 50g
11470003 250 g 250g
11450003 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460003 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12089.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 92-43-3 | C9H10N2O | 162.192 g/mol
Phenidone inhibits both the LO (lipoxygenase) and Cox (cyclooxygenase) pathways, the synthesis of Fos-related antigen protein, and is described as an anti-inflammatory and anti-oxidant compound. Phenidone has been shown to block neurotoxicity induced by kainate, and weakens oxidative stress induced by lipopolysaccharide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La phénidone inhibe à la fois les voies de la LO (lipoxygénase) et de la Cox (cyclooxygénase), la synthèse de la protéine antigène associée au Fos, elle est décrite comme un composé anti-inflammatoire et anti-oxydant. Il a été démontré que la phénidone bloque la neurotoxicité induite par le kainate et affaiblit le stress oxydatif induit par les lipopolysaccharides.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1 : 10 chaude), le méthanol (0,1 mg/ml), le DMSO (75 mg/ml) et l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-43-3
Formule moléculaire C9H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 162.192
Numéro MDL MFCD00003094
Clé InChI CMCWWLVWPDLCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenidone, 1-phenyl-3-pyrazolidone, fenidon, 1-phenyl-3-pyrazolidinone, 3-pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-3-oxopyrazolidine, 2-pyrazolin-3-ol, 1-phenyl, pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-pyrazolidin-3-one, unii-h0u5612p6k
CID PubChem 7090
Nom IUPAC 1-phénylpyrazolidine-3-one
SMILES C1CN(NC1=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Point de fusion 120°C to 123°C
Quantité 50 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 131856
Merck Index 14,7309
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 97%