Learn More
1-phényl-3-trifluorométhyl-2-pyrazoline-5-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494457 1 g 1g
11404467 5 g 5g
11414467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20478.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 321-07-3 | C10H7F3N2O | 228.174 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 321-07-3
Formule moléculaire C10H7F3N2O
Poids moléculaire (g/mol) 228.174
Numéro MDL MFCD00051655
Clé InChI GLGRRRKQSFURGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one, 1-phenyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 2-phenyl-5-trifluoromethyl-4h-pyrazol-3-one, 2-phenyl-5-trifluoromethyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 1-phenyl-3-trifluoromethyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, maybridge4_000200, acmc-1ai73, 1-phenyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazoline-5-one, 2-phenyl-5-trifluoromethyl-2,4-dihydro-pyrazol-3-one
CID PubChem 668302
Nom IUPAC 2-phényl-5-(trifluorométhyl)-4H-pyrazol-3-one
SMILES C1C(=NN(C1=O)C2=CC=CC=C2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one
Point de fusion 191°C to 195°C
Quantité 1 g
Beilstein 655085
Poids de la formule 228.18
Pourcentage de pureté 98%