Learn More
Acide 1-phényl-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10222642
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10222642 1 g Flacon en verre ambré 1g
10170922 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10222642 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK01501DA
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 116344-17-3
Formule moléculaire C13H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 230.267
Numéro MDL MFCD00068140
Clé InChI CBYITWPSSDTYTN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2777578
Nom IUPAC acide1-phényl-5-propylpyrazole-4-carboxylique
SMILES CCCC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 1-phenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-phenyl-5-propyl, maybridge1_003832, pubchem14158, acmc-209xta, 1-phenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, buttpark 36\18-32, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-phenyl-5-propyl, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-phenyl-5-propyl
Poids de la formule 230.27
Pourcentage de pureté 97%