Learn More
1-phénylcyclohexène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439017
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439017 5 g 5g
11449017 25 g 25g
11459017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20602.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 771-98-2 | C12H14 | 158.244 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 771-98-2
Formule moléculaire C12H14
Poids moléculaire (g/mol) 158.244
Numéro MDL MFCD00001542
Clé InChI WCMSFBRREKZZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-1-cyclohexene, 1-phenylcyclohexene, 1-phenylcyclohex-1-ene, benzene, 1-cyclohexen-1-yl, phenylcyclohexene, cyclohexenylbenzene, benzene, cyclohexenyl, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1'-biphenyl, cyclohexene, 1-phenyl, trans-1-phenylcyclohexene
CID PubChem 13043
Nom IUPAC Cyclohexène-1-ylbenzène
SMILES C1CCC(=CC1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenylcyclohexene
Point de fusion -11°C
Densité 0.992
Point d’ébullition 250°C to 252°C
Point d’éclair 103°C (217°F)
Indice de réfraction 1.57
Quantité 5 g
Beilstein 1905772
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 158.24
Pourcentage de pureté 97%