Learn More
Acide 1-phénylcyclopentanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11437186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437186 5 g 5g
11447186 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437186 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25504.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-55-4
Formule moléculaire C12H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.24
Numéro MDL MFCD00001372
Clé InChI RHPCYZLXNNRRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylcyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenyl-cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenylcyclopentane carboxylic acid, cyclopentanecarboxylicacid, 1-phenyl, pubchem22923, acmc-209pao, phenylcyclopentanecarboxylic acid, phenylcyclopentane carboxylic acid
CID PubChem 66167
Nom IUPAC Acide 1-phénylcyclopentane-1-carboxylique
SMILES OC(=O)C1(CCCC1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Point de fusion 158°C to 161°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 1638653
Poids de la formule 190.24
Pourcentage de pureté 98%