Learn More
Acide1-phénylcyclopropanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421800 25 g 25g
11411800 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11421800 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27525.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6120-95-2 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6120-95-2
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.188
Numéro MDL MFCD00001288
Clé InChI IWWCCNVRNHTGLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenyl-cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylicacid, pubchem15554, acmc-1b2kn, phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclopropanecarboxlic acid, 1-phenylcyclo-propanecarboxylic acid
CID PubChem 80206
Nom IUPAC 1-acide phénylcyclopropane-1-carboxylique
SMILES C1CC1(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Point de fusion 85°C to 89°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 97%