Learn More
1-phénylcyclopropaneméthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10527484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10527484 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10225854 1 g Flacon en verre ambré -
10158794 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10527484 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08400CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 935-42-2
Formule moléculaire C10H13N
Poids moléculaire (g/mol) 147.22
Numéro MDL MFCD06213079
Clé InChI FUEMGCALFIHXAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylcyclopropyl methanamine, 1-phenylcyclopropyl methylamine, 1-phenylcyclopropanemethylamine, 1-1-phenylcyclopropyl methanamine, cyclopropanemethanamine, 1-phenyl, phenylcyclopropyl methylamine, 1-phenylcyclopropylmethylamine, chembl61251, 1-phenylcyclopropyl methyl amine
CID PubChem 70287
Nom IUPAC 1-(1-phenylcyclopropyl)methanamine
SMILES NCC1(CC1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-phenylcyclopropanemethylamine
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 147.22
Pourcentage de pureté 97%