Learn More
1-Phényldodécane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10491163 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10491163 50 g Flacon en verre 50g
10317900 10 g Flacon en verre 10g
10045823 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10491163 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151020500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123-01-3 | C18H30 | 246.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-01-3
Formule moléculaire C18H30
Poids moléculaire (g/mol) 246.43
Numéro MDL MFCD00008974
Clé InChI KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyldodecane, benzene, dodecyl, n-dodecylbenzene, laurylbenzene, phenyldodecane, marlican, dodecane, 1-phenyl, detergent alkylate, alkylate p 1, phenyldodecan
CID PubChem 31237
Nom IUPAC Dodécylbenzène
SMILES CCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyldodecane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -7°C
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 288°C to 300°C
Point d’éclair 124°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5(CH2)11CH3
Indice de réfraction 1.4810 to 1.483
Quantité 50 g
Gravité spécifique 0.85
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible with water
Poids de la formule 246.43
Pourcentage de pureté 97%