Learn More
(+/-)-1-Phényléthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11461478
Change view
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11461478 10,000 g 10000g
11444934 500 g 500g
11451478 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11461478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13837.0C
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98-85-1 | C8H10O | 122.167 g/mol
The Arthrobacter sp. is able to grow with (+ I-,(-)-1-phenylethanol or the racemic mixture as sole source of carbon. Growth is most rapid with the (-)-isomer, doubling time 12 h. Lipases show good activity and, in some cases, improved enantioselectivity when employed in pure ionic liquids for dynamic kinetic resolution of 1-phenylethanol by transesterification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’Arthrobacter sp. est capable de croître avec le (+ I-,(-)-1-phényléthanol ou le mélange racémique comme seule source de carbone. La croissance est plus rapide avec l’isomère (-), doublant le temps de 12 h. Les lipases montrent une bonne activité et, dans certains cas, une énantiosélectivité améliorée lorsqu’elles sont utilisées dans des liquides ioniques purs pour une résolution cinétique dynamique de 1-phényléthanol par transestérification.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, et des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-85-1
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.167
Numéro MDL MFCD00004508
Clé InChI WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylphenyl carbinol, 1-phenylethan-1-ol, alpha-methylbenzyl alcohol, styralyl alcohol, 1-phenethyl alcohol, styrallyl alcohol, methylphenylcarbinol, 1-phenylethyl alcohol, phenylmethylcarbinol, 1-hydroxyethyl benzene
CID PubChem 7409
ChEBI CHEBI:669
Nom IUPAC 1-phényléthanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-1-Phenylethanol
Point de fusion 19°C to 20°C
Point d’ébullition 203°C to 205°C
Quantité 10,000 g
Numéro UN UN2937
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 97%