Learn More
Mercaptan 1-phényléthylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481240
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11481240 1 g 1g
11491240 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11481240 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26345.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6263-65-6 | C8H10S | 138.228 g/mol
The compound is used as a source of the thiol functional group in organic synthesis. It is introduced by S-alkylation to give alkyl benzylthioethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ce composé est utilisé comme source du groupe fonctionnel thiol dans la synthèse organique. Il est introduit par s-alkylation pour donner des benzylthioéthers alkyliques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Solubilité dans l’éthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6263-65-6
Formule moléculaire C8H10S
Poids moléculaire (g/mol) 138.228
Numéro MDL MFCD00053515
Clé InChI QZZBJCFNHPYNKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylethyl mercaptan, benzenemethanethiol, .alpha.-methyl, +/--1-phenylethylmercaptan, 1-phenylethane-1-thiol, phenylethanethiol, benzenemethanethiol, alpha-methyl, 1-phenyl ethanethiol, 1-phenyl-ethanethiol, 1-phenethyl mercaptan, 1-phenylethylmercaptan
CID PubChem 141850
Nom IUPAC 1-Phényléthanethiol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenylethyl mercaptan
Densité 1.021
Point d’éclair 76°C (169°F)
Indice de réfraction 1.558
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Solubility in ethanol.
Poids de la formule 138.23
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Phenylethyl mercaptan
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Phenylethyl mercaptan