Learn More
(+/-)-1-Phényléthylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417687 500 mL 500mL
11407687 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11417687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15711.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 618-36-0 | C8H11N | 121.183 g/mol
Used for synthesis and as an emulsifying agent; used as a resolving agent and chiral intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour la synthèse et comme agent émulsifiant ; utilisé comme agent de résolution et intermédiaire chiral.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 4,2 g/l.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de l’air, des acides et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Éloignez les sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-36-0
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.183
Numéro MDL MFCD00008069
Clé InChI RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylethylamine, alpha-methylbenzylamine, alpha-phenylethylamine, dl-alpha-methylbenzylamine, 1-phenethylamine, alpha-aminoethylbenzene, 1-amino-1-phenylethane, 1-phenylethan-1-amine, a-methylbenzylamine, alpha-methylbenzenemethanamine
CID PubChem 7408
ChEBI CHEBI:670
Nom IUPAC 1-phényléthanamine
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-1-Phenylethylamine
Densité 0.945
Point d’ébullition 69°C to 70°C (10 mmHg)
Point d’éclair 79°C (174°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.527
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2735
Beilstein 636127
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,6026
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 4.2g/L.
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté ≥98%