Learn More
1-Phénylisatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377746 5 g 5g
11367746 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11388.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 723-89-7 | C14H9NO2 | 223.231 g/mol
1-Phenylisatin is a reactant for preparation of indolin-2,3-dione Schiff bases as potential antimycobacterial agents, antipyretic agents, antiproliferative agents, phenylacetamides as anticonvulsant agents and selective Galanin GAL3 receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-phénylisatine est un réactif utilisé pour la préparation des bases de Schiff de l’indoline-2,3-dione utilisées comme agents antimycobactériens potentiels, agents antipyrétiques, agents antiprolifératifs, phénylacétamides agissant comme agents anticonvulsants et antagonistes récepteurs sélectifs des gènes GAL3 de galanine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 723-89-7
Formule moléculaire C14H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 223.231
Numéro MDL MFCD00082681
Clé InChI UWCPWBIMRYXUOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylisatin, 1-phenylindoline-2,3-dione, 1-phenyl-1h-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-phenyl, 1-phenyl-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 1-phenyl, 1h-indole-2,3-dione, 1-phenyl-9ci, 1-phenyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, phenylisatin, n-phenylisatin
CID PubChem 12884
Nom IUPAC 1-phénylindole-2,3-dione
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C3=CC=CC=C3C(=O)C2=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Phenylisatin
Point de fusion 139°C to 142°C
Quantité 5 g
Beilstein 164531
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 223.23
Pourcentage de pureté 98%