Learn More
1-(Phénylméthoxy)-3-(2-propén-1-yloxy)-2-propanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(Phenylmethoxy)-3-(2-propen-1-yloxy)-2-propanol |
| CAS | 83016-75-5 |
| Formule moléculaire | C13H18O3 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H18O3/c1-2-8-15-10-13(14)11-16-9-12-6-4-3-5-7-12/h2-7,13-14H,1,8-11H2 |
| SMILES | OC(COCC=C)COCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 1-phénylméthoxy-3-prop-2-énoxypropan-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 222.28 |
| Poids de la formule | 222.1256 |