Learn More
1-(Phénylméthyl)-4-pipéridinamine, TRC
Code produit 30413267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413267 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3358405G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinamine
CAS 50541-93-0
Formule moléculaire C12H18N2
Quantité 5 g
Synonyme (1-Benzylpiperidin-4-yl)amine, 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinamine, 1-Benzyl-4-aminopiperidine, 1-Benzyl-4-piperidinamine, 1-Benzyl-4-piperidinylamine, 1-Benzylpiperidine-4-amine, 2-Amino-1-benzylpiperidine, 4-Amino-1-(phenylmethyl)piperidine, 4-Amino-1-benzylpiperidine, 4-Amino-N-benzylpiperidine, N-Benzyl-4-aminopiperidine, N-Benzyl-4-piperidinamine
Formule InChI InChI=1S/C12H18N2/c13-12-6-8-14(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10,13H2
SMILES NC1CCN(Cc2ccccc2)CC1
Nom IUPAC 1-benzylpipéridin-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 190.28
Poids de la formule 190.147