Learn More
1-phénylnaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11445057 5 g 5g
11455057 25 g 25g
11465057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21953.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 605-02-7 | C16H12 | 204.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 605-02-7
Formule moléculaire C16H12
Poids moléculaire (g/mol) 204.27
Numéro MDL MFCD00003983
Clé InChI IYDMICQAKLQHLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 1-phenyl, 1-phenyl-naphthalene, unii-10nxc4g45q, phenylnaphthalene, phenyl-napthalene, p-4-naphthyl benzene, acmc-1bfcg, 1-phenylnaphthalene, naphthalene, 1-phenyl-8ci 9ci, 10 microg/ml in acetonitrile
CID PubChem 11795
Nom IUPAC 1-phénylnaphtalène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenylnaphthalene
Densité 1.088
Point d’ébullition 320°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.664
Quantité 5 g
Beilstein 1906885
Poids de la formule 204.27
Pourcentage de pureté 97%