Learn More
1-phényloctane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10746391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10746391 25 mL Flacon en verre 25mL
10561374 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10746391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150990250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2189-60-8 | C14H22 | 190.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2189-60-8
Formule moléculaire C14H22
Poids moléculaire (g/mol) 190.33
Numéro MDL MFCD00009564
Clé InChI CDKDZKXSXLNROY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octylbenzene, 1-phenyloctane, benzene, octyl, phenyloctane, octane, 1-phenyl, octyl-benzene, 1-octylbenzene, octyl benzene, 4-octylbenzene, acmc-1cplg
CID PubChem 16607
Nom IUPAC Octylbenzène
SMILES CCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyloctane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -36°C
Couleur Incolore
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 261°C to 263°C
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5(CH2)7CH3
Indice de réfraction 1.4830 to 1.485
Quantité 25 mL
Beilstein 05, 453
Gravité spécifique 0.85
Poids de la formule 190.33
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide