Learn More
1-phénylpipérazine, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 10157893 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10157893 25 g Flacon en verre 25g
10657102 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10157893 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130820250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 92-54-6 | C10H14N2 | 162.24 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-54-6
Formule moléculaire C10H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 162.24
Numéro MDL MFCD00005957
Clé InChI YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylpiperazine, n-phenylpiperazine, piperazine, 1-phenyl, 1-phenyl-piperazine, n-phenyldiethylenediamine, 1-fenylpiperazin czech, unii-j9225cbi7d, n-phenyl piperazine, 1-phenyl piperazine, ccris 4334
CID PubChem 7096
Nom IUPAC 1-phénylpipérazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenylpiperazine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 18.8°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0620g/mL
Point d’ébullition 286.0°C
Point d’éclair 140°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 0.5% max. (Aniline) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5865 to 1.5885
Quantité 25 g
Numéro UN 2927
Gravité spécifique 1.062
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 162.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide