Learn More
1-Phenylpiperazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484344 25 g 25g
11494344 100 g 100g
11404354 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484344 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12610.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 92-54-6 | C10H14N2 | 162.236 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-54-6
Formule moléculaire C10H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 162.236
Numéro MDL MFCD00005957
Clé InChI YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylpiperazine, n-phenylpiperazine, piperazine, 1-phenyl, 1-phenyl-piperazine, n-phenyldiethylenediamine, 1-fenylpiperazin czech, unii-j9225cbi7d, n-phenyl piperazine, 1-phenyl piperazine, ccris 4334
CID PubChem 7096
Nom IUPAC 1-phénylpipérazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenylpiperazine
Point de fusion 17°C to 19°C
Densité 1.064
Point d’ébullition 285°C to 286°C
Point d’éclair 141°C (286°F)
Indice de réfraction 1.588
Quantité 25 g
Numéro UN UN2927
Beilstein 132157
Poids de la formule 162.24
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Phenylpiperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Phenylpiperazine