Learn More
1-Phenylpiperazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 1-Phenylpiperazine |
| Point de fusion | 17°C to 19°C |
| Densité | 1.064 |
| Point d’ébullition | 285°C to 286°C |
| Point d’éclair | 141°C (286°F) |
| Indice de réfraction | 1.588 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN2927 |
| Beilstein | 132157 |
| Poids de la formule | 162.24 |
| Mehr anzeigen |