Learn More
1-Chlorydrate de phénylpipérazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498836 100 g 100g
11488836 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498836 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16995.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2210-93-7 | C10H15ClN2 | 198.694 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2210-93-7
Formule moléculaire C10H15ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 198.694
Numéro MDL MFCD00012758
Clé InChI NQNZNONJZASOKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylpiperazine hydrochloride, 1-phenylpiperazinium chloride, piperazine, 1-phenyl-, hydrochloride, phenylpiperazine hydrochloride, 1-phenyl piperazine hydrochloride, piperazine, 1-phenyl-, monohydrochloride, phenylpiperazine, chloride, 1-phenylpiperazine hcl, c10h14n2.hcl, 1-phenylpiperazinehydrochloride
CID PubChem 75164
Nom IUPAC 1-phénylpiperazine ; chlorhydrate
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenylpiperazine hydrochloride
Point de fusion 247°C to 250°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 198.7
Pourcentage de pureté 99%