Learn More
1-Phénylpipérazine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-phenylpiperazine |
| CAS | 92-54-6 |
| Formule moléculaire | C10 H14 N2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1-Phenylpiperazine, N-Phenylpiperazine, NPP, Phenylpiperazine, Levodropropizine Imp. B (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14N2/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12/h1-5,11H,6-9H2 |
| SMILES | C1CN(CCN1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 1-phénylpipérazine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.23 |
| Poids de la formule | 162.1157 |