Learn More
1-phénylpyrrole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11382127 5 g 5g
11392127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07973.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.60€
    40.65€ / 5g
    Économisez 3.95€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 635-90-5 | C10H9N | 143.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 635-90-5
Formule moléculaire C10H9N
Poids moléculaire (g/mol) 143.19
Numéro MDL MFCD00005343
Clé InChI GEZGAZKEOUKLBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-1h-pyrrole, n-phenylpyrrole, pyrrole, 1-phenyl, 1h-pyrrole, 1-phenyl, unii-3od6n6545h, chembl84459, 1-phenylpyrrol, acmc-209ngl, 1-phenylpyrrole, 1-phenyl-1h-pyrrole #
CID PubChem 12480
Nom IUPAC 1-phenyl-1H-pyrrole
SMILES C1=CN(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenylpyrrole
Point de fusion 57°C to 60°C
Point d’ébullition 131°C (30 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 109798
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté 99%