Learn More
1-Phénylsemicarbazide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416046 100 g 100g
11406046 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416046 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22331.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 103-03-7 | C7H9N3O | 151.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-03-7
Formule moléculaire C7H9N3O
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00007942
Clé InChI AVKHCKXGKPAGEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenicarbazide, 1-phenylsemicarbazide, 2-phenylhydrazinecarboxamide, phenicarbazid, phenylsemicarbazide, carbaphen, kryogenin, phenygenine, febrimin, 1-carbamyl-2-phenylhydrazine
CID PubChem 61002
ChEBI CHEBI:82521
Nom IUPAC Anilinourée
SMILES NC(=O)NNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenylsemicarbazide
Point de fusion 171°C to 173°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 99%