Learn More
1-(Phénylsulfonyle)-1H-indol-2-acide ylboroniq, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10712377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10712377 5 g Flacon en verre ambré
10477992 1 g Flacon en verre ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10712377 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC03312DE
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 342404-46-0
Formule moléculaire C14H12BNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 301.12
Numéro MDL MFCD03086094
Clé InChI HXWLCYMHOULBJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylsulfonyl-2-indoleboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-ylboronic acid, 1-phenylsulfonyl-2-indolylboronic acid, 1-phenylsulfonyl indole-2-boronic acid, 1-benzenesulfonyl indol-2-ylboronic acid, boronic acid,b-1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl, 1-benzenesulfonyl indol-2-yl boronic acid, acmc-209i5v, 1-phenylsulfonylindole-2-boronic acid
CID PubChem 2776228
Nom IUPAC Acide [1-(benzènesulfonyl)indol-2-yl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-ylboronic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 301.13