Learn More
[1-(phénylsulfonyl)-1H-indol-3-yl]méthanol, ≥, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10732483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10732483 1 g Flacon en verre ambré -
10314092 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10732483 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC03109DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 89241-33-8
Formule moléculaire C15H13NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 287.333
Numéro MDL MFCD02682024
Clé InChI ZMLXSFMIPYDHIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl methanol, 1-benzenesulfonyl indol-3-yl methanol, 1h-indole-3-methanol,1-phenylsulfonyl, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-yl methanol, acmc-20ljqe, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-ylmethanol, 3-hydroxymethyl-n-phenylsulfonyl indole, 1-phenylsulfonyl-1h-indole-3-methanol
CID PubChem 2776213
Nom IUPAC [1-(benzènesulfonyl)indol-3-yl]méthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(C3=CC=CC=C32)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau [1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-yl]methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 287.34
Pourcentage de pureté 97%