Learn More
Acide 1-(phénylsulfonyl)-1H-indol-3-ylboronique, 97 %, peut contenir des quantités variables d’anhydri, Thermo Scientific™
Code produit 10232352
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10232352 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10242352 1 g Flacon en verre ambré 1g
10386794 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10232352 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC03112CB
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 129271-98-3
Formule moléculaire C14H12BNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 301.12
Numéro MDL MFCD02681892
Clé InChI YKTZLHLBQGCFQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylsulfonyl-3-indoleboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-ylboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl boronic acid, 1-benzenesulfonyl indol-3-yl boronic acid, 1-phenylsulfonylindole-3-boronic acid, 1-phenylsulphonyl-1h-indole-3-boronic acid, 1-phenylsulfonyl-3-indolylboronic acid, boronic acid, b-1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl, 1-benzenesulfonyl indol-3-ylboronic acid, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-yl boranediol
CID PubChem 2776217
Nom IUPAC Acide [1-(benzènesulfonyl)indol-3-yl]boronique
SMILES OB(O)C1=CN(C2=CC=CC=C12)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-ylboronic acid
Note relative au nom May contain varying amounts of anhydride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 301.13
Pourcentage de pureté 97%