Learn More
1-(phénylsulfonyl)-1H-indole-2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10794953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10794953 250 mg 250mg
10691473 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10794953 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC03304CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 80360-23-2
Formule moléculaire C15H11NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 285.32
Numéro MDL MFCD03086091
Clé InChI NWVOBVXBWUGTTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylsulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde, 1-benzenesulfonyl indole-2-carbaldehyde, 1-benzenesulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde, 2-formyl-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 2-formyl-1h-indol-1-yl phenyl sulfone, 1-phenylsulphonyl-1h-indole-2-carboxaldehyde, 1h-indole-2-carboxaldehyde,1-phenylsulfonyl, phenylsulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde
CID PubChem 2776223
Nom IUPAC 1-(benzènesulfonyl)indole-2-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indole-2-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 285.32
Pourcentage de pureté 97%